Få mere at vide
Sartorius MD8 Lufthavns Bærbar Air Sampler
Artikelnummer. 10638771 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Luftstrømshastighed:
10 l/min., 20 l/min., 30 l/min., 50 l/min., 125 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Luftstrømshastighed unitSize
10638771 10 l/min., 20 l/min., 30 l/min., 50 l/min., 125 l/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 10638771 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 16757
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MD8 Airport Portable Air Sampler til stødmålinger og baggrundsovervågning med gelatinemembraner.
AirPort MD8 er den nye luftprøvetager til medicinalindustrien, bioteknologien, fødevare- og drikkevareindustrien, til hospitalers miljøpleje og sikkerhed på arbejdspladsen. For at garantere pålidelige og nøjagtige måleresultater bruger AirPort MD8 gelatinemembranfiltermetoden eller Impaction-metoden med BACTair™ .
  • Batteridrevet og bærbar til universel brug
  • Batteriniveauet er tydeligt angivet, så konstant ydeevne under prøvetagning er garanteret
  • Ergonomisk design og nem at rengøre
  • Fleksible justeringsmuligheder af volumenflowet og prøvevolumenet
  • Luftstrøm:
    • 10 l/min., 20 l/min., 30 l/min., 50 l/min.
    • 125 l/min. (kun når der bruges BACTairTM kulturmedieplader)
  • Brugervenlig prompt med mulighed for fem sprog: engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk
  • Sidst anvendte parametre gemmes selv efter automatisk slukning
  • Enheden kan kalibreres på stedet
  • CSA-kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Luftstrømshastighed 10 l/min., 20 l/min., 30 l/min., 50 l/min., 125 l/min.
Vægt (metrisk) 2.5 kg
Batteri Genopladelig NiMH
Inkluderer Air Sampler, batterioplader, betjeningsvejledning, kalibreringscertifikat.
Strømforbrug 5 til 14 Watt afhængig af filtertrykfald
Certificeringer/compliance CSA-kompatibel
Produkttype Bærbar luftprøvetager
Til brug med (applikation) For hospitalers miljøpleje og for arbejdssikkerhed
Spænding 115/230 V
Dimensioner (L x B x H) 300 x 135 x 165 mm