Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120-vakuumkoncentrator og sæt
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Disse modulopbyggede vakuumkoncentratorer giver fleksibilitet til din arbejdsplads. De er ideelle til fordampning af ikke-aggressive organiske stoffer. Vælg mellem et af 2 tilgængelige sæt: SPD120P1 SpeedVac-sæt til standardfordampning eller SPD120 P2 SpeedVac™-sæt til lyofilisering. Alle SpeedVac-sæt indeholder alle de nødvendige komponenter under ét modelnummer.
Pladsbesparende design:
- Automatisk udluftningsventil til uovervåget start/stop
- Digital visning af parametre for let, reproducerbart valg
- Tre brugerdefinerede programmer, der kan ændres og gemmes
- Uafhængige timere til både varme og kørsel og hørbar alarm, når kørslen er afsluttet
- PTFE-belagt kammer for overlegen kemikalieresistens og nem rengøring
- Match med en passende kuldefælde, vakuumpumpe eller kemikaliefælde for et komplet koncentrations-/tørresystem
Produktfunktioner:
- Grundlæggende molekylærbiologiske applikationer med øget mikropladekapacitet
- Enkel visning og programmering
- Seks programmer tilgængelige
- Forbedret fordampningsmodel, organisk kompatibel
- Strålende glasdæksel for at fremskynde fordampningen og reducere tørretiden
- Vakuumslutpunktstilstand afslutter kørslen, når forudindstillet vakuumniveau er nået
- Digital visning af vakuum, temperatur og tidssektion
- Låst låg og indikator for låglås sikrer brugerens sikkerhed under drift
SpeedVac SPD120 P1-sættet inkluderer:
- SpeedVac-koncentrator
- Universal vakuumsystem (UVS450) inklusive en oliefri vakuumpumpe og en -50°C dampfældeflaske
- Kondensationskolbe af glas (GCF400)
- 40 x 1,5 ml rotor (RH40-11)
- Slangepakke med 12 stykker ’ tykvægget vakuumslange, skærer, klemmer og fittings, BV130 manuel udluftningsventil og instruktioner
- CryoCool varmeoverførselsvæske (1 l)
SpeedVac SPD120 P2-sættet inkluderer:
- SpeedVac-koncentrator, grundlæggende molekylærbiologi
- -105º°C, ultra-lav temperatur dampfældeflaske
- VPL120-højvakuumpumpe
- 40 x 1,5 ml rotor (RH40-11)
- Universal slangepakke (TFK100)
- Digital vakuummåler
- Kemikaliefældesæt til brug med engangspatron
- Engangspatron med farveindikator til at opfange syrer og vanddamp
- Kondensationskolbe af glas
- Smøreolie til vakuumpumpe
- CryoCool™ varmeoverførselsvæske (1 l)
Opløsningsmidler og kombinationer af opløsningsmidler
- Acetonitril
- Ethanol
- Isopropanol
- Metanol
- Vand
- Acetonitril og vand
- Ethanol og vand
- Methanol og vand
- Ammoniumhydroxid
Typiske anvendelser:
- Tørring af biomolekyler i HPLC-fraktioner
- Fordampning af opløsningsmidler til oprensning
- Tørring af ekstrakter af naturlige produkter i lægemiddelassays
- Lyofilisering
Tekniske data
Tekniske data
| Model- | Glaslåg med medium kapacitet |
| Certificeringer | UL-listet i henhold til amerikanske og canadiske krav. CE-mærke |
| Inkluderer | Vacuum Concentrator |
| Oversigt | SpeedVac SPD120-vakuumkoncentrator |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |