Få mere at vide
Applied Biosystems™ SDS Spectral Calibration Kit
Dette sæt gør det muligt for brugere at kalibrere ABI PRISME 7700™ Sekvensdetektionssystem hurtigt og nemt.
Brand: Applied Biosystems™ 4305822
Beskrivelse
Dette brugervenlige sæt etablerer de rene farvestofspektre og multikomponentværdier for FAM™ , JOE™ , NED™ , ROX™ , SYBR™ Grøn, VIC™ , TAMRA™ , og TET™ farvestoffer på ABI PRISME 7700™ Sekvensdetektionssystem. SDS Spectral Calibration kit indeholder 8 rør med rene farvestofstandarder til Applied Biosystems™ ABI PRISME 7700™ Sekvensdetektionssystem. Brug din tid på forskning - ikke instrumentkalibrering Dette sæt gør det muligt for brugere at kalibrere ABI PRISME 7700™ Sekvensdetektionssystem hurtigt og nemt. Systemet indsamler automatisk farvestofstandardens spektrale information som en del af instrumentinstallationsproceduren. Systemets applikationsalgoritme bruger derefter kalibreringsoplysningerne til at sikre nøjagtig dataanalyse.
Tekniske data
Indeholder Passive Reference I farvestofstandarden til signalnormalisering i alle realtids- og endepunktsreaktioner. Indeholder 8 rør med rene farvestofstandarder (FAM™ , JOE™ , NED™,ROX™ , SYBR™ Grøn, VIC™ , TAMRA™ , TET™ ), for ABI PRISM™ 7700 sekvensdetektionssystem. | |
Spektralkalibreringssæt | |
Rør | |
Spektral kalibrering |
7700 system | |
Realtids PCR (qPCR) | |
8 rør |