Få mere at vide
3M™ SecureFit™ X5000 sikkerhedshjelm, ventileret, reflekterende, CE
3M™ SecureFit™ Sikkerhedshjelm har seks forskellige indstillinger til at justere position og et 4-punkts hagestrop vælgersystem. Udluftet og skyggeløs sikkerhedshjelm med 3M™ UVicator™ Sensor, der indikerer skadelige niveauer af UV-lys.
4405.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (applikation) | Byggeri, skovbrug, olie og gas |
---|---|
Materiale | ABS |
Produkttype | Sikkerhedshjelm |
Ophængstype | Trykspredning 6-punkts skralde |
Ventileret | Ventileret |
Artikelnummer | Brand | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17375313
|
3M™
7100175093 |
Hvid |
4405.00 DKK
Pakke med 4 |
Forventet forsendelse: 19-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17385313
|
3M™
7100175094 |
Gul |
4405.00 DKK
Pakke med 4 |
Forventet forsendelse: 19-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17395313
|
3M™
7100175095 |
Blå |
4405.00 DKK
Pakke med 4 |
Forventet forsendelse: 19-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17305323
|
3M™
7100175096 |
Grøn |
4405.00 DKK
Pakke med 4 |
Forventet forsendelse: 19-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17315323
|
3M™
7100175097 |
Rød |
4405.00 DKK
Pakke med 4 |
Forventet forsendelse: 19-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17325323
|
3M™
7100175098 |
Orange |
4405.00 DKK
Pakke med 4 |
Forventet forsendelse: 19-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17335323
|
3M™
7100175099 |
Sort |
4405.00 DKK
Pakke med 4 |
Forventet forsendelse: 19-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17345323
|
3M™
7100175100 |
Hi-vis Grøn |
4405.00 DKK
Pakke med 4 |
Forventet forsendelse: 19-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Sikker, komfortabel hovedbeskyttelse til arbejde i højden og andre farlige industriopgaver
- Suspensionssystem inkorporerer eksklusivt patenteret 3M™ Trykdiffusionsteknologi
- 4-punkts hagestrop vælgersystem unikt for 3M giver brugeren mulighed for at skifte mellem standarderne EN 12492 (hjelme til bjergbestigere) og EN 397 (industrielle sikkerhedshjelme)
- 6-punkts skraldeophæng giver brugeren mulighed for at tilpasse højde og pasform med flere niveauer af vertikal justering
- Magnetisk spændeclips som standard
- Inspireret af klatrehjelme med et skyggeløst design for at give dig et klart udsyn opad
- Tilbehørsåbninger og clips er kompatible med en række forskellige 3M ansigtsskærme, høreværn og andet tilbehør
- 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den
- Certificeret til enten EN12492 eller EN397 (afhængigt af hageremmens konfiguration)
- Godkendt til lateral deformation (LD)
- UV-stabiliseret ABS
Tekniske data
Byggeri, skovbrug, olie og gas | |
Sikkerhedshjelm | |
Ventileret |
ABS | |
Trykspredning 6-punkts skralde |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3M™ SecureFit™ X5000 sikkerhedshjelm, ventileret, reflekterende, CE