Learn More
Brady™ Self-laminating Vinyl Wrap Around Labels
Mark cables and wires with the B-427 self-laminating vinyl label material, designed with a clear self-laminating protective layer. Print almost anywhere with a durable Brady™ portable label printer.
Brand:  Brady™ 170867
 View more versions of this product
Product Code. 17851719
  • 435.00 DKK / Pack of 70
In Stock
Explore more special offers
Description
  • Designed for tightly-curved surfaces such as wires and cables
  • Self-extinguishing and resistant to abrasion, solvents, oil, grease, weather and extreme temperatures
  • Made with a permanent acrylic adhesive that works great on smooth, rough, powder-coated and irregular surfaces
  • Made with a clear, non-printable overlaminate for increased protection
Specifications
Show More
Documents
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
Brady™ Self-laminating Vinyl Wrap Around Labels > Dimensions: 38.10 mm x 101.60 mm; Printer Compatibility: BMP51;BMP53;M511;M510; Color: Black on White, Transparent
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado