Learn More
SELK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 12561-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16810334
  • 1081.84 DKK / 20µL
Beschreibung
Beschreibung
SELK is a selenoprotein, containing a selenocysteine residue at its active site. SELK is localized to the endoplasmic reticulum and is highly expressed in the heart, where it may function as an antioxidant. SELK can bind to proteins such as the ER-associated degradation (ERAD) components p97 ATPase, Derlin-1 and -2, and SelS as well as proteins in the oligosaccharyltransferase complex, suggesting that SELK may be involved in the Derlin-dependent ERAD of glycosylated misfolded proteins. SELK is also thought to be important in Ca2+ flux in immune cells, and is cleaved by m-calpain in resting macrophages. When these macrophages are activated through different Toll-like receptors, this cleavage is inhibited
Spezifikation
Spezifikation
SELK
Polyclonal
Unconjugated
SELENOK
HSPC030, HSPC297, selenoprotein K, SELK
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
290549, 58515, 80795
-20°C
Liquid
Western Blot
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P59798, Q9JLJ1, Q9Y6D0
Selenok
SELK Fusion Protein Ag3143
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
SELK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt