Få mere at vide
Cytiva Sera-Xtracta Cellefrit DNA-kit
Artikelnummer. 16416159 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
96 Oprensninger
Artikelnummer. Antal reaktioner
16416159 96 Oprensninger
1 options
Artikelnummer. 16416159 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29437807
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sera-Xtracta Cellefrit DNA-kit til effektiv ekstraktion og oprensning af cellefrit DNA (cfDNA) fra plasma.
Designet til at udvælge cfDNA med små fragmenter og samtidig minimere genomisk DNA-kontamination, Sera-Xtracta Cellefrit DNA-kit tilbyder effektiv ekstraktion og oprensning af cfDNA fra plasma. Højt udbytte og følsomhed gør sættet velegnet til applikationer som cancerdiagnose og overvågning, hvor prøven er værdifuld.
  • Effektiv genvinding af lille-fragment cfDNA i størrelsesområdet 50-300 bp: indfange mere cfDNA for at øge følsomhedsniveauet.
  • Minimal samtidig oprensning af genomisk DNA med højere molekylvægt på grund af aktiv udvælgelse af mindre fragmenter, hvilket forbedrer følsomheden i nedstrøms applikationer.
  • Skalerbarhed: ét sæt til at dække 0,5 mL til 4 mL input af plasma.
  • Effektiv udvinding: proceduren kan gennemføres på mindre end 120 minutter.
  • Brugervenlighed: kompatibel med molekylærbiologiske teknikker, inklusive næste generations sekventering (NGS ), qPCR, ddPCR , BEAMing og andre amplifikations- og genotypeapplikationer.
Metoden anvender kaotrope midler og detergenter til at forstyrre proteinkomponenter, som cfDNA'et oprindeligt kan binde til, og til at fremme den selektive binding af dette cfDNA til de magnetiske silicaperler.
Proteinase K bruges til at fordøje protein fra prøver; denaturerede kontaminanter fjernes let ved efterfølgende vask af silicaperlerne med specielt formulerede vaskebuffere. Proteinase K-behandling er også påkrævet for at frigive cfDNA'et fra plasma afledt af blod opsamlet i rør med cfDNA-stabilisering, såsom cellefrit DNA BCT™ (Streck™ ) til reversering af stabiliseringen/frigivelsen af cfDNA.
Det oprensede cfDNA elueres i en buffer med lav ionstyrke i en koncentration, der er egnet til de fleste nedstrøms molekylærbiologiske applikationer, såsom næste generations sekventering (NGS ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Proteinase K 2 x 60 mg (tørret); SDS 20% 12 ml; Magnetisk silicaperlesuspension 1,6 ml; Bindingsbuffer 2 x 150 ml; Vaskebuffer 1-AQ 85 ml; Vaskebuffer 2-AQ 35 ml; cfDNA Elueringsbuffer: 10 ml. Alle kitkomponenter skal opbevares ved stuetemperatur (15 til 30 °C). For Proteinase K, efter rekonstituering, opbevares ved 2 til 8 °C
Elueringsvolumen 30μ L
Antal reaktioner 96 Oprensninger
Renhed Minimal genomisk DNA-kontamination med højere molekylvægt på grund af aktiv udvælgelse af mindre fragmenter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • part of Sera-Xtracta Cell-Free DNA kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: proteases, sodium dodecyl sulphate, salts of thiocyanic acid
  • UNKNOWN ACUTE-22.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.