Få mere at vide
Thermo Scientific™ Serie 8000 vandkappet CO 2 inkubator, 184L
Beskyt cellekulturer og forhindre kontaminering ved brug af Thermo Scientific™ Serie 8000 CO 2 inkubatorer med vandkappe.
Brand: Thermo Scientific™ 3427
121613.66 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
Beskyt cellekulturer og forhindre kontaminering ved hjælp af Thermo Scientific™ Serie 8000 CO 2 inkubatorer med vandkappe. De tilbyder pålidelig fleksibilitet til dyrkning af celler, præcis temperaturkontrol og stabilitet af alle kulturparametre holder kulturer sikre, hvilket sparer dig tid og penge. Vandkappet teknologi holder temperaturen i længere perioder.
Operation
- Hurtig HEPA-filtrering producerer klasse 100 luftkvalitet på under fem minutter
- Intuitiv Message Center-brugergrænseflade for hurtig og nem adgang til alle funktioner
- Indstil temperatur, overtemperatur, CO 2 niveauer
- Kalibrer temperatur, CO 2 , (valgfrit) RH
- Konfigurer hørbar tænd/sluk, adgangskode, påmindelse om HEPA-filterskift, fjernalarmkontakter, sporing af lav temperatur og høj og lav CO 2 alarmer
- CO 2 og (valgfrit) O 2 og RH vises
- Opvarmningsindikator
- Fjernalarmens kontakter
- Klasse 100 tidspåmindelse vises, når døren er lukket i fem minutter
- Justerbar indbygget timer giver dig besked, hvornår du skal udskifte filteret
- Valg af TC eller IR CO2-sensor
Konstruktion
- Tredobbelt væg konstruktion
- Opvarmet indvendig glasdør med to ruder reducerer varmetab og kondens
- Afrundede hjørner overalt for nem rengøring
- Hylder, understøtninger og HEPA-filter fjernes nemt uden værktøj
Bestillingsoplysninger:
Ikke tilgængelig i USA
Tekniske data
6,5 cu. ft. | |
Valgfri 4-20mA | |
184 L | |
0 til 20 % | |
LED | |
1 til 20 % | |
<90 % ved 37 °C | |
CO2-inkubatorer | |
Single Tri-gas Incubator | |
25 x 26 x 39,5 tommer. (63,5 x 100,3 x 66 cm) | |
230 V, 50/60 Hz |
UL, CUL, CE | |
Enkelt tri-gas 184L inkubator, 1-20% | |
Poleret rustfrit stål | |
IR sensor | |
Rustfrit stål | |
1 til 20 % | |
Omgivende +5 til 50 °C | |
Vandpande | |
20 x 21,3 x 26,8 tommer. (50,8 x 54,1 x 68,1 cm) | |
265 lb. | |
230 V |