Få mere at vide
BINDER™ BD-S-seriens Solid.Line - Standard-inkubator med naturlig konvektion
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15961352 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
62 l
118 l
Model-:
BDS056-230 V
BDS115-230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model- unitSize
15961352 62 l BDS056-230 V Hver
15923420 118 l BDS115-230 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15961352 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90900016
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Solid.Line inkubatoren er velegnet til inkubation. Egenskaberne for Solid.Line er rettet mod den pågældende applikation og bruges derfor i forskning og kvalitetssikring.
  • Temperaturområde: +5°C over omgivelsestemperatur til +70°C
  • APT.line™ forvarmningsteknologi til kammeret
  • Naturlig konvektion
  • Justerbar udblæsningsluftspjæld
  • Regulator med timerfunktion
  • Inderlåge lavet af hærdet sikkerhedsglas
  • 1 forkromet stativ, inkl. hyldestøtter
  • Maksimalt antal stativer til (9090-0016): 3
  • Maksimalt antal stativer til (9090-0022): 5
  • Klasse 3.1 integreret uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 2,2 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 33.1 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 15 kg
Oversigt BDS056-230 V, Standard, Serie BD-S Solid.Line - Standard-kuvøser med naturlig konvektion, 62 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 62 l
Kammermateriale Rustfrit stål
Konvektion type Natural, APT.Line Technolgoy
Holder Ingen
Belysning Ingen belysning
Materiale Rustfrit stål
Antal steder 1
Antal hylder 1
Stiktype NEMA 5-20P
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 70 °C
Type Standardinkubatorer
Vise LED
Model- BDS056-230 V
Mål (D x B x H) Indvendig 400 x 350 x 440 mm
Dimensioner (L x B x H) 614 x 577 x 625 mm
Vægt (metrisk) 35 kg
Spænding 230 V
Watt 0.3 kW
Strømstyrke 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz