Få mere at vide
BINDER™ CBF-serie CO2-inkubator med varmluftsterilisering og fugtregulering
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17373703 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
170 l
267 l
Model-:
CBF170-230 V
CBF170-230 V-O
CBF260-230 V
CBF260-230 V-O
CBF260-230 V-OZ
Ilt kontrol:
Ingen
Ja
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model- Ilt kontrol unitSize
17373703 267 l CBF260-230 V-O Ja -
17343703 170 l CBF170-230 V Ingen -
17353703 170 l CBF170-230 V-O Ja Hver
17363703 267 l CBF260-230 V Ingen -
17463203 267 l CBF260-230 V-OZ Ja -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17373703 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 96400022
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
CBF er den mest avancerede CO2-inkubator med fugtighedskontrol, der er velegnet til alle følsomme inkubationsapplikationer i GMP-miljøer. Det sikrer ensartede resultater, herunder i cellebaserede assays med multibrøndsplader.
Denne BINDER-inkubator er endda velegnet til komplekse dyrkningseksperimenter eller individuelle miljøer med hypoksiske forhold takket være det omfattende udvalg af muligheder og tilbehør.
  • Kontamineringssikkert befugtningssystem uden vandbakke
  • Gennemprøvet anti-kontamineringskoncept med 180°C varmluftsterilisering
  • Varmluftsteriliserbar CO2-sensor med enkeltstråle infrarød teknologi
  • Sømløst indvendigt kammer lavet af rustfrit stål med flanger som hyldestøttesystem
  • Ventilatorløst interiør med Venturi CO2-gasblandedyse
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm
  • Intern datalogger, måleværdierne kan udlæses i åbent format via USB
  • Fejlfindingssystem med visuelle og akustiske alarmer
  • Integrationer: Ethernet, USB, nulspændingsalarmkontakt
  • Fejlsikkert CO2-system til beskyttelse af cellekulturers pH
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 9,4 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 22 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 10 kg
Oversigt CBF260-230 V-O med O2-kontrol 0,2-20 %, CBF-serie - CO2-inkubatorer med varmluftsterilisering og fugtregulering, 267 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 267 l
Kammermateriale Rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 0 til 20 %
CO2-sensorteknologi IR sensor
Konvektion type Natural, Fanless Interior
Holder Ingen
Belysning Ingen belysning
Materiale Rustfrit stål
Antal steder 1
Antal hylder 3
O2 koncentrationsområde 0,2 til 20 %
Ilt kontrol Ja
Stiktype NEMA 5-20P
Relativ luftfugtighed 90 til 95 %
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +6 °C til 60 °C
Type CO2-inkubatorer
Vise TFT-berøringsskærm
Model- CBF260-230 V-O
O2-sensorteknologi IR sensor
Sensortyper IR sensor
Mål (D x B x H) Indvendig 620 x 575 x 750 mm
Dimensioner (L x B x H) 745 x 885 x 1020 mm
Vægt (metrisk) 125 kg
Spænding 230 V
Watt 1.5 kW
Strømstyrke 7 A
Frekvens 50/60 Hz