Få mere at vide
BINDER™ ED-S Solid.Line - Tørre- og varmekammer, med naturlig konvektion
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7147088 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Model-:
EDS056-230 V
EDS115-230 V
Kapacitet (metrisk):
62 l
118 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Kapacitet (metrisk) unitSize
15953052 EDS056-230 V 62 l Hver
15973052 EDS115-230 V 118 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15953052 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90900014
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Solid.Line er velegnet til tørring og opvarmning. Egenskaberne for Solid.Line er rettet mod den pågældende anvendelse og bruges derfor til forskning og kvalitetssikring.
  • Temperaturområde: +7°C over omgivelsestemperatur til +250°C
  • APT.line™ forvarmningskammerteknologi
  • Naturlig konvektion
  • Justerbar udblæsningsluftklap
  • Controller med timerfunktion
  • 1 forkromet stativ, inkl. hyldestøtter
  • Klasse 2-integreret uafhængig justerbar temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 2,2 kubikfod
Konvektion type Neutral
Oversigt EDS056-230 V, Standard, Serie ED-S Solid.Line - Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion, 62 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 62 l
Temperatur (metrisk) Omgivende temperatur fra +7°C til 250°C
Type Tørre- og varmekammer
Vise LED
Materiale Rustfrit stål
Model- EDS056-230 V
Stiktype NEMA 5-15 P
Mål (D x B x H) Indvendig 400 x 350 x 440 mm
Dimensioner (L x B x H) 614 x 577 x 625 mm
Vægt (metrisk) 36 kg
Spænding 230 V
Watt 1.05 kW
Strømstyrke 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz
Konvektionsteknologi APT.line™-teknologi