Få mere at vide
BINDER™ Series MKT - Dynamic Climate Chambers, til hurtige temperaturændringer med udvidet lavtemperaturområde
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7227211 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
115 l
228 l
734 l
Dimensioner (L x B x H):
1000 x 915 x 1715 mm
1135 x 1000 x 1940 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) unitSize
15933052 115 l 1000 x 915 x 1715 mm Hver
15985711 228 l 1135 x 1000 x 1940 mm Hver
15943052 734 l 1620 x 1195 x 2005 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15933052 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90200385
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Temperaturen ligger mellem -70° C og 180° C, med den ekstra fordel ved naturlig simulering, er det, der gør BINDER MKT-serien er så unik. Samtidig opfylder dette miljøsimuleringskammer de allerhøjeste krav til præcision og ydeevne til cykliske temperaturtest.
  • Temperaturområde: -70° C til +180° C
  • 4 nulspændingsrelækontakter
  • APT.line™ forvarmningskammerteknologi
  • Programmerbar kondensbeskyttelse til testmateriale
  • Opvarmet vindue med indvendig LED-belysning
  • BINDER Multi Management software APT-COM™ Basic Edition
  • Fejlfindingssystem med visuelle og akustiske alarmer
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
  • Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
  • Adgangsport med silikonestik
  • Klasse 2 uafhængig justerbar temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
  • 4 hjul, to med bremser
  • Computerintegration: Ethernet
  • Justerbar rampefunktion
  • Integreret grafoptagelse
  • Realtidsur
  • Opvarmet låge
  • 1 stativ i rustfrit stål
  • Maksimalt antal stativer til (9020-0385): 4
  • Maksimalt antal stativer til (9020-0386): 6
  • Maksimalt antal stativer til (9020-0387): 6
  • Indvendigt kammer af rustfrit stål
  • CFC-frie kølemidler R-452A og R-23
  • Køling med kaskadekompressor køleenhed
Specifica
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Oversigt MKT115-400 V, Standard, Series MKT - Dynamiske klimakamre til hurtige temperaturændringer med udvidet lavtemperaturområde, 115 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 115 l
Kammermateriale Rustfrit stål
Belysning Ingen belysning
Materiale Pulverlakeret koldvalset stål
Antal hylder 1
Stiktype CEE
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +180 °C
Type Temperaturprøvekammer
Vise TFT-berøringsskærm
Model- MKT115-400 V
Mål (D x B x H) Indvendig 600 x 400 x 480 mm
Dimensioner (L x B x H) 1000 x 915 x 1715 mm
Vægt (metrisk) 305 kg
Spænding 400 V
Watt 5.5 kW
Strømstyrke 13 A
Frekvens 50 Hz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.