Få mere at vide
BINDER™ Serie VD vakuumtørrekammer til ikke-brændbare opløsningsmidler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9085001 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
119 l
24 l
55 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16608012 24 l
16684392 55 l
16656483 119 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16608012 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 96300001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
VD-seriens vakuumtørrekammer leverer imponerende præstation gennem sin præcise temperaturkontrol og skånsomme tørring. Den patenterede udvidelsesstativteknologi fra BINDER optimerer også varmeoverførslen. Hylderne kan flyttes for fleksibel placering, og det indre af kammeret er let at rengøre.
  • Temperaturområde: +9°C over omgivelsestemperatur til +220°C
  • Controller med digital visning af tryk og temperatur
  • Programstyret tørreovervågning med automatisk ventilation ved afslutning af processen
  • Intern datalogger, måleværdierne kan udlæses i åbent format via USB
  • 1 udvidelsesstativ i aluminium, kan tilpasses
  • Inert gasforbindelse
  • Universal adgangsport DN 16 - til introduktion af eksterne måleapparater
  • Sprængsikkert, fjedermonteret sikkerhedsglaspanel
  • Stort visningsvindue med mulighed for indvendig belysning
  • Computergrænseflade: Ethernet
  • 2 relæudgange, 24 V DC (maks. 0,4 A)
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,8 kubikfod
Kammermateriale Rustfrit stål
Oversigt VD023-230 V, Standard, Serie VD - Vakuumtørrekamre til ikke-brændbare opløsningsmidler, 24 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 24 l
Temperatur (metrisk) 10 °C til 220 °C
Type Vakuumtørreovn
Vise LCD
Materiale Rustfrit stål
Model- VD023-230 V
Antal hylder 1 std./4 maks.
Stiktype NEMA 5-20P
Vakuum rækkevidde 0 til 1100 mbar
Mål (D x B x H) Indvendig 285 x 295 x 285 mm
Dimensioner (L x B x H) 523 x 596 x 720 mm
Vægt (metrisk) 64 kg
Spænding 200/230 V
Watt 0.9 kW
Strømstyrke 3,9 A
Frekvens 50/60 Hz