Learn More
Falcon™ Serological Pipette, Triple Bagged
Corning’s triple-bagged packaged pipets are a safety and convenience revolution. This packaging protects the product from external contamination and is ideal for laboratory clean rooms, such as cell-based vaccine or drug production facilities.
Marke:  Falcon™ 355027
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30093040
  • 902.00 DKK / Pack of 200
In Stock
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Triple-bagged in two outer bags
  • Manufactured and packaged with animal-free materials
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
  • USP Class VI tested
  • Non-pyrogenic
  • Non-cytotoxic
  • RNase-/DNase-free
  • Human DNA-free
  • Low particulate according to USP<788>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Plastic
Yes
Triple Bagged, Bulk
10 mL
Reusable
Sterile
200/Pk.
Transparent
Serological Pipet
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
1 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot Number4211006 Certificate TypeCertificate of Quality Date26/11/2024 Catalog Number355027
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Falcon™ Serological Pipette, Triple Bagged > Triple Bag Serological Pipette; Size: 10 mL
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Unless otherwise specified, all products are for research use or general laboratory use only. Not intended for use in diagnostic or therapeutic procedures. Not for use in humans. These products are not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment. Corning Life Sciences makes no claims regarding the performance of these products for clinical or diagnostic applications.
Corning's products are not specifically designed and tested for diagnostic testing. Many Corning products, though not specific for diagnostic testing, can be used in the workflow and preparation of the test at the customers discretion. Customers may use these products to support their claims. We cannot make any claims or statements that our products are approved for diagnostic testing either directly or indirectly. The customer is responsible for any testing, validation, and/or regulatory submissions that may be required to support the safety and efficacy of their intended application.