Få mere at vide
SGE™ Gastætte sprøjter: Modeller med aftagelige nåle
Velegnet til væske- og gasprøver
Brand: SGE™ 004250
580.46 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Velegnet til væske- og gasprøver
- 10 μL til 100 ml kapacitet
- Konstrueret af borosilikatglas, med PTFE stempelspidser og Kel-F™ Luer-kegler (hvis relevant)
- Nåle justeres med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
- Udskiftelige stempler på alle modeller
- Modeller med aftagelig nål har en PTFE-tætning, en fjeder og møtrik til lækagebestandig drift; kom med nål
Tekniske data
±1 % | |
25 G | |
0,31 tommer. | |
0.47 mm | |
Stempelbeskyttelse, nål limet ind i cylinderen med epoxy opløsningsmiddelbestandig lim | |
Gastæt sprøjte | |
Ea. | |
SGE | |
Aftagelig skråkant | |
Ja |
Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), PTFE (tip) | |
0,01 tommer. | |
8 mm | |
Velegnet til gasser eller væsker for maksimal inertitet | |
1,96 tommer. | |
50R-GT | |
50μ l | |
50 mm | |
Aftagelig |