Få mere at vide
Fisherbrand™ Skal Vial Kit, 8 mm, klart glas, PE stik
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
130.00 DKK - 160.00 DKK
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Glas
nr. pr. pakke 100
Lukkestørrelse 8
Markeringssted Nej
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Volumen (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Volumen (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
10306062
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
08 14 0641
1.1 mL
130.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
10145424
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
08 14 1168
1.4 mL
160.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • ND8
  • Glas
  • Klar
  • Stikhætte
  • Stjerneformet membran
  • Polyethylen
  • Klarhed
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
Tekniske data
Tekniske data
Klar
100
Nej
Glas
8
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Skal Vial Kit, 8 mm, klart glas, PE stik