Få mere at vide
Thermo Scientific™ Skalhætteglas
Skalhætteglas er et økonomisk valg til mange rutinemæssige HPLC-applikationer. De fås i mange størrelser og sælges som sæt med hætter for at sikre korrekt pasform og funktion.
Brand: Thermo Scientific™ C4008-50
2108.90 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Skalhætteglas er et økonomisk valg til mange rutinemæssige HPLC-applikationer. Disse halsløse hætteglas med indsatser sælges som sæt, inklusive polyethylen-push-in-hætter for at sikre korrekt pasform og funktion. Hætteglasudvalg omfatter klart glas, ravfarvet glas eller polypropylen. 8x35 mm hætteglas er designet specielt til Alcott Positive Displacement autosamplere. Vælg mellem Thermo Scientific™ National™ og Chromacol™ mærker.
- Polyethylen SepCap med starburst centerdesign letter indtrængning af sprøjtenåle
- Praktiske hætteglassæt inkluderer lige store mængder hætteglas og hætter
- Polyspring indsatser er selvjusterende og giver en pude mod nålekontakt
- Mikrosampling-hætteglas tillader maksimal prøveekstraktion uden behov for separate indsatser
Anbefales til følgende instrumenter:
- Alcott™
- Gilson™
- Shimadzu™
- Vand™ (Wisp 96 henholdsvis 48 positionskarrusel)
Tekniske data
Klart glas, PE Push-In Cap; 1 ml | |
Klar | |
Glas | |
Flad bund | |
Polyethylen | |
35 mm | |
Hætteglas med positiv forskydning | |
900 μL |
8 mm | |
8 mm | |
1 mL | |
1 mL | |
Prop | |
1000 Pk. | |
Nej |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.