Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Compact Automatic Burette Spare Burette Tube
SILBERBRAND Spare Burette Tube is suitable for use with a compact automatic burette.
465.00 DKK
Specifications
Color Clear
For Use With (Equipment) Compact Automatic Burette
Material Borosilicate Glass (3.3)
Type Buret Tube
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Capacity (Metric) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Capacity (Metric) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10625903
Unterlagen ansehen
BRAND™
23833
10 mL
465.00 DKK
Each
Estimated Shipment: 12-12-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
10226092
Unterlagen ansehen
BRAND™
23836
25 mL
465.00 DKK
Each
In Stock
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
10635903
Unterlagen ansehen
BRAND™
23838
50 mL
465.00 DKK
Each
In Stock
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Constructed of Borosilicate Glass 3.3
  • Clear glass
Spezifikation
Spezifikation
Clear
Compact Automatic Burette
Borosilicate Glass (3.3)
Buret Tube
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications