Få mere at vide
Silicon powder, crystalline, -140 mesh, 98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11364647
Silicon powder, crystalline, -140 mesh, 98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364647
250 g, 250g
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11364647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039688.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til plasmasprøjtning
Til plasmasprøjtning
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-21-3
Molekylær formel Si
Molekylvægt (g/mol) 28.09
MDL nummer MFCD00085311
InChI nøgle XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC navn silicium
SMIL [Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon powder
Farve Grå
Mængde 250 g
Maskestørrelse −140 Mesh
Lugt Odorless
Form Krystallinsk pulver
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1346
Procent renhed 98%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerY30J035 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/01/2024 Artikelnummer039688.30,039688.18
PartinummerT26I018 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/08/2022 Artikelnummer039688.30,039697.09
Partinummer61600713 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/08/2022 Artikelnummer039688.30,039697.09
PartinummerI09N38 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer039688.30,039697.09
PartinummerF30T006 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer039688.30,039697.09
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Silicon powder, crystalline, -140 mesh, 98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >