Learn More
Silver foil, 0.25mm (0.01in) thick, annealed, Premion™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 11366099
Silver foil, 0.25mm (0.01in) thick, annealed, Premion™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11366099
50 x 50 mm
Click to view available options
Quantity:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Product Code. 11366099
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042474.FI
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-22-4
Molecular Formula Ag
Molecular Weight (g/mol) 107.87
MDL Number MFCD00003397
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC Name silver
SMILES [Ag]
Specifica
Quantity 50 x 50 mm
Percent Purity 99.998%
Grade Premion™
Odor Characteristic
Weight ≈6.6g/50x50mm
Form Foil
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Silver foil, 0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed, Temper: soft
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Silver foil, 0.25mm (0.01in) thick, annealed, Premion™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato