Learn More
Notrax SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile Skywalker HD Ramp System™ Safety Ramps, Male Bevel
Attachable beveled SkywalkerHD™ safety ramp system for customized mat installations to avoid tripping. Compatible with the Notrax™ Skywalker HD™ modular mats.
Marca:  Notrax 461M0003YL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17752148
  • 146.00 DKK / Each
Estimated Shipment: 10-12-2024
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • The Skywalker HD™ accessories maintain the same feel as the Skywalker HD™ mats with an ergonomic bubble pattern and matching rubber compounds
  • This seamless integration allows for unlimited configuration possibilities
  • 100% nitrile rubber compound
  • Resistant to most industrial oils
Especificaciones
Especificaciones
Yellow
91 cm
Industrial and Commercial Matting
6 cm
36 in.
Nitrile Rubber
2 in.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales