Få mere at vide
Asecos™ SLX-CLASSIC Opbevaringsskabe til recirkulerende luftsikkerhed
Til sikker og godkendt opbevaring af aggressive, ikke-brændbare farlige materialer i arbejdsrum.
Ring for pris
Tekniske data
Certificeringer/compliance | EN 14727 |
---|---|
Farve | Lysegrå |
Materiale | Stål |
Produkttype | Safety Storage Cabinet |
Dør stil | Vinge |
Artikelnummer | Brand | Bæreevne | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Bæreevne | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
15527839
|
Asecos™
3293600130607 |
8 x hylder med sump 25 kg/11 L hver, Maksimal belastning 300 kg |
Ring for pris
Hver |
Ikke relevant | Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
15695677
|
Asecos™
3293600130608 |
12 x hylder med sump: 25 kg/11 L hver, Maksimal belastning: 300 kg |
Ring for pris
Hver |
Ikke relevant | Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
15904690
|
Asecos™
3293900130615 |
6 x hylder med sump: 25 kg/11 L hver, Maksimal belastning: 300 kg |
Ring for pris
Hver |
Ikke relevant | Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
Beskrivelse
- Robust konstruktion og lang levetid – skabskrop lavet af pulverlakeret stålplade med sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion
- To-i-én – to hermetisk adskilte opbevaringsrum muliggør isoleret opbevaring af syrer og baser i ét skab
- Ingen uautoriseret brug – døre aflåselige med profilcylinder med integration i eksisterende låsesystem muligt
- Nem justering – justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævne gulve
- Recirkulerende luftfiltersystem, ideelt til direkte installation i arbejdsområder med meget lav støj, kun ca. 39 dB
- Med flertrins bredbåndsfilter
- Overvågningselektronik til udsugning inkluderer køle-enhedskabel og strømstik
- Optisk og akustisk alarm inklusive potentialfri alarmkontakt
- Display med innovativt berøringspanel
- Manuel kontrol af filtermætningen
- Miljøvenlig med længere filterlevetider og et genanvendeligt filtersystem
Tekniske data
EN 14727 | |
Stål | |
Vinge | |
2 |
Lysegrå | |
Safety Storage Cabinet | |
Opbevaring af aggressive, ikke-brændbare farlige materialer | |
Pulverlakeret |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Asecos™ SLX-CLASSIC Opbevaringsskabe til recirkulerende luftsikkerhed