Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Trypsin sæt
Få hurtig, enkel og meget reproducerbar trypsinproteinfordøjelse til peptidkarakterisering og kvantificering i biofarmaceutisk proteinforskning.
Brand:  Thermo Scientific™ 60109-102
6832.97 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15357350
  • 8990.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Få analytiske resultater af høj kvalitet fra proteinfordøjelser ved hjælp af Thermo Scientific™ SMART Digest™ Sæt. Et væsentligt fremskridt inden for prøveforberedelse til biofarmaceutisk proteinforskning, giver kittene hurtig og enkel proteinfordøjelse med høj reproducerbarhed, høj følsomhed og høje niveauer af datakvalitet i et format, der er kompatibelt med automatisering. De SMART Digest Kits er en væsentlig forbedring i forhold til nuværende proteinfordøjelsesteknologier i opløsning, som ikke er reproducerbare, har dårlig følsomhed og anvender langvarige metoder, der ikke kan automatiseres.
Trypsin proteinfordøjelse
SMART Digest-sæt gør dig i stand til at karakterisere og kvantificere proteiner hurtigere, nemmere og hurtigere end nogensinde før. Denne version af sættet bruger trypsin, som spalter peptider på den C-terminale side af lysin og arginin aminosyrerester.
Nemt og enkelt
  • Markant øget hastighed af prøvebehandling
  • Enkel proces
  • Automatiser nemt hele protokollen til high-throughput-behandling
Pålidelige resultater
  • Øget reproducerbarhed i forhold til eksisterende protokoller
  • Højere følsomhed
  • Højere datasikkerhed
Reducerer prøveforberedelsestiden markant
Det tager typisk mindre end 60 minutter (afhængig af prøvens kompleksitet) at opnå fuld fordøjelse, mens en fordøjelse i opløsning kan tage op til 24 timer.
Renere prøver
Reduktion i antallet af anvendte kemikalier og det immobiliserede trypsindesign hjælper med at afbøde kemisk inducerede posttranslationelle modifikationer (PTM'er) og autolyse. Dette resulterer i resultater, der er lettere at fortolke.
Par med SOLAμ SPE plader til afsaltning
Når det bruges sammen med SMART Digest kits til afsaltning, Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE fastfase ekstraktionsplader giver en hurtig, brugervenlig, robust og let automatiserbar prøveforberedelsesløsning til analyse af biomolekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Proteinfordøjelse
SMART Fordøjet harpiks på forhånd fyldt i PCR-rør
C-terminal side af lysin og arginin aminosyrer
SMART Fordøje
SMART Digest Resin forudfyldt i 96 PCR-rør, opsamlingsplade, filterplade
SMART Digest Trypsin Kit, med filter/opsamlingsplade
Trypsin
Ingen
Peptidkvantificering, Peptidkortlægning
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Trypsin sæt > Smart Digest Kit m/ Filterplade