Få mere at vide
Brannan™ Specifik vægt hydrometre M50-serien
Skudbelastede specifik vægt hydrometre til en række forskellige overfladespændingsområder.
136.00 DKK - 146.00 DKK
Tekniske data
Mængde | 1 stk. |
---|---|
Type | Specific Gravity Hydrometer |
Nøjagtighed | 0.001 g/mL |
Inkrementer | 0.001 g/mL |
Certificeringer/compliance | ISO 650, 916 |
Artikelnummer | Brand | Specifik gravitationsområde | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Specifik gravitationsområde | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
12831468
|
Brannan™
10/926/0 |
1,10 til 1,15 g/ml |
136.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12851468
|
Brannan™
10/928/0 |
1,20 til 1,25 g/ml |
136.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12841468
|
Brannan™
10/927/0 |
1,15 til 1,20 g/ml |
136.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12811468
|
Brannan™
10/924/0 |
1,00 til 1,05 g/ml |
136.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12821468
|
Brannan™
10/925/0 |
1,05 til 1,10 g/ml |
146.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12861468
|
Brannan™
10/929/0 |
1,25 til 1,30 g/ml |
136.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Sammenligner den relative massefylde af en given væske med den for vand ved 15,6 °C (60 °F). Brannan™ M50 Series Specific Gravity Hydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
- Inkluderer beskyttende plastikrør
- 270 mm i længden
- Nøjagtighed på 0,001 vægtfylde
- Tilgængelig til adskillige vægtfyldeområder
Tekniske data
1 stk. | |
0.001 g/mL | |
ISO 650, 916 | |
Stålhagl |
Specific Gravity Hydrometer | |
0.001 g/mL | |
270 mm | |
Relativ massefylde af en given væske i forhold til vands |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brannan™ Specifik vægt hydrometre M50-serien