Learn More
Jaytec Glass™ Soda Glass Milk and Cream Pipettes
Soda Glass Milk and Cream Pipettes are for use with thick liquids.
35.45 DKK - 116.00 DKK
Specifications
Material | Soda Lime Glass |
---|---|
Sterility | Non-sterile |
Color | Clear |
Disposable | Reusable |
For Use With (Equipment) | Butyrometer |
Product Code | Brand | Volume (Metric) | Tolerance | Type | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volume (Metric) | Tolerance | Type | Price | Quantity & Availability | ||||
12303448
|
Jaytec Glass™
MP.681 |
0.5, 1 mL | ±0.02 mL | One-mark Blowout Pipette |
36.65 DKK
Each |
Estimated Shipment: 31-07-2025
Log in to see stock. |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12373448
|
Jaytec Glass™
MP.687 |
1 mL | ±0.05 mL | Amyl Alcohol Pipette |
68.30 DKK
Each |
Estimated Shipment: 31-07-2025
Log in to see stock. |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12323448
|
Jaytec Glass™
MP.684 |
5 mL | ±0.08 mL | One-mark Blowout Pipette |
35.45 DKK
Each |
Estimated Shipment: 31-07-2025
Log in to see stock. |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12333448
|
Jaytec Glass™
MP.685 |
10 mL | ±0.15 mL | One-mark Blowout Pipette |
43.70 DKK
Each |
Estimated Shipment: 31-07-2025
Log in to see stock. |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12363448
|
Jaytec Glass™
MP.688 |
10.94 mL | ±0.03 mL | Milk Pipette |
116.00 DKK
Each |
Estimated Shipment: 16-07-2025
Log in to see stock. |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Blowout pipettes with wide bore jets for thick liquids
- The last drop in the jet must be blown-out except where shown
- MP.688 (BS.696) NOT to be blown out
Especificaciones
Soda Lime Glass | |
Clear | |
Butyrometer |
Non-sterile | |
Reusable |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.