Få mere at vide
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate, 94% Artikelnummer.: 11466916
compliance-icons
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate, 94%
Artikelnummer. 11466916
50 g, 50g
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11466916
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24009.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 86891-03-4 | C5H7NaO2 | 122.10 g/mol
Natrium 2,4-pentandionathydrat bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Natrium 2,4-pentandionathydrat anvendes som et farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, vand/fugt, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86891-03-4
Molekylær formel C5H7NaO2
Molekylvægt (g/mol) 122.10
MDL nummer MFCD00078034
InChI nøgle AIWZOHBYSFSQGV-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2,4-pentanedionate, sodium 2e-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
PubChem CID 90476915
IUPAC navn natrium;(E)-4-oxopent-2-en-2-olat;hydrat
SMIL [Na+].CC([O-])=CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 2,4-pentanedionate hydrate
Smeltepunkt 228°C to 230°C
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 122.11 (Anhydrous)
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 2,4-pentanedionate hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium 2,4-pentanedionate hydrate
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate, 94% >