Få mere at vide
Sodium azide, 99%, extra pure
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens, til azidation/diazooverførsel
Tekniske data
Tekniske data
Kogepunkt | 300.0°C |
Kemisk navn eller materiale | Sodium azide |
Smeltepunkt | 275,0 °C |
Navn note | 99% |
Farve | Hvid |
pH | 9 (5% min. soln.) |
Fysisk form | Krystallinsk pulver |
Mængde | 5 g |
Analyseprocentområde | 98.5% min |
Molekylær formel | N3Na |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium azide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sodium azide, 99%, extra pure >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion