Få mere at vide
Natriumklorid, ekstra rent, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10112640 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10112640
Brand: Fisher Chemical S/3120/60
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Specifications
Kogepunkt 1461°C
Smeltepunkt 801°C
Farve Hvid
pH 5.0 to 8.0
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
IUPAC navn natriumchlorid
Formel vægt 58.44g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1mmHg 865