Få mere at vide
Sodium methoxide, pure, anhydrous powder
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Sodium methoxide |
Alkalinitet | total alkalinity (as NaOCH3):> 99% |
Smeltepunkt | 126.0°C |
Farve | Hvid-Gul |
Tæthed | 0.8 |
Emballage | Plast tromle |
Lineær formel | CH3ONa |
Mængde | 2.5 kg |
FN nummer | 1431 |
Beilstein | 01, 280 |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium methoxide, anhydrous powder
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Selvopvarmende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
- H290-Kan ætse metaller.
- H228-Brandfarligt fast stof.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sodium methoxide, pure, anhydrous powder >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion