Få mere at vide
Sodium methoxide, pure, anhydrous powder
Artikelnummer. p-192679 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
5 g, Glasflaske, 5g
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-41-4, 497-19-8, 1310-73-2
Molekylær formel CH3NaO
Molekylvægt (g/mol) 54.02
MDL nummer MFCD00012179
InChI nøgle WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC navn natrium; methanolat
SMIL C[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium methoxide
Alkalinitet total alkalinity (as NaOCH3):> 99%
Smeltepunkt 126.0°C
Farve Hvid-Gul
Tæthed 0.8
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3ONa
Mængde 5 g
FN nummer 1431
Beilstein 01, 280
Fieser 01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352
Merck Index 15, 8775
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol, insoluble in hydrocarbons(benzene, toluene, xylene
Formel vægt 54.02
Procent renhed ≥97% (NaOCH3)
Grad Ren
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium methoxide, anhydrous powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sodium methoxide, pure, anhydrous powder >