Få mere at vide
Natriumsulfat, 99+%, ACS-reagens, granulært, vandfrit, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kogepunkt | >1700.0°C |
Kemisk navn eller materiale | Sodium sulfate |
Smeltepunkt | 884.0°C |
Navn note | Anhydrous |
Farve | Farveløs til Orange |
pH | 5.2 to 7.0 (5% soln. at 25°C) |
Fysisk form | Granulat |
Mængde | 1 kg |
Analyseprocentområde | 99+% |
Lineær formel | Na2SO4 |
Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Natriumsulfat, 99+%, ACS-reagens, granulært, vandfrit, Thermo Scientific Chemicals >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion