Få mere at vide
Natriumsulfat vandfri, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10192730
Natriumsulfat vandfri, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10192730 Shop alle Fisher Chemical produkter
1 kg, Plast pulver krukke, 1kg
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. 10192730
Brand: Fisher Chemical S/6640/60
Spotlight
Brug rabatkode 24157 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Smeltepunkt 884°C
CAS 7757-82-6
Farve Hvid
pH 5 til 8
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Molekylær formel Na2O4S
MDL nummer MFCD00003504
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
InChI nøgle PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn dinatriumsulfat
Molekylvægt (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Formel vægt 142.04g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Produkttitel
Natriumsulfat vandfri, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical >