Få mere at vide
Natrium tert-butoxid, 99%, ren, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11905821
Natrium tert-butoxid, 99%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11905821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
2.5 kg, Plast tromle, 2.5kg
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
Artikelnummer. 11905821
Brand: Thermo Scientific Acros 252550025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 865-48-5 | C4H9NaO | 96.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 865-48-5
Molekylær formel C4H9NaO
Molekylvægt (g/mol) 96.1
MDL nummer MFCD00040575
InChI nøgle MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide
PubChem CID 23676156
IUPAC navn natrium;2-methylpropan-2-olat
SMIL CC(C)(C)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tert-butoxide
Smeltepunkt 180,0 °C
Flammepunkt 12°C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plast tromle
Lineær formel NaOC(CH3)3
Mængde 2.5 kg
Fieser 16,55
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts.
Formel vægt 96.1
Procent renhed 99%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0464151 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/07/2025 Artikelnummer252555000,252550025,252551000,252550050
PartinummerA0462013 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/06/2025 Artikelnummer252555000,252550025,252551000,252550050
PartinummerA0470825 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer252555000,252550025,252551000,252550050
PartinummerA0471452 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer252555000,252550025,252551000,252550050
PartinummerA0464151 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer252555000,252550025,252551000,252550050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tert-butoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Natrium tert-butoxid, 99%, ren, Thermo Scientific Chemicals >