Få mere at vide
Natriumthiosulfat, 0,1 N standardopløsning, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens, volumetrisk standardopløsning
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Sodium thiosulfate |
CAS | 7772-98-7, 7732-18-5 |
Farve | Farveløs |
Fysisk form | Væske |
Mængde | 25 L |
Molekylær formel | Na2O3S2 |
Lineær formel | Na2S2O3 |
MDL nummer | MFCD00003499 |
Merck Index | 15, 8821 |
Synonym | sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt |
Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Natriumthiosulfat, 0,1 N standardopløsning, Thermo Scientific Chemicals >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion