FĂĄ mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 21 Mikrocentrifuge
GREENER_CHOICE
Understøtte mikrovolumenprotokoller såsom nukleinsyre- eller proteinlysatpræparation og PCR-reaktionsopsætning med mikrocentrifugeydelse op til 21.100 x g.
23319.61 DKK - 48525.00 DKK
Tekniske data
Volumen 24 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 14,800 rpm
Maks. RCF 21,100 x g
Støjniveau 56 dB(A)
TemperaturomrĂĄde Stuetemperatur
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Elektriske krav Rotor Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Elektriske krav Rotor Pris Antal & tilgængelighed  
17468962
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
75002557
230 V 50/60 Hz Dual Row 18 x 2/0.5 mL
23319.61 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10223659
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
75002435
230 V 50/60 Hz 24 x 1.5/2 mL
23319.61 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10230395
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
75002487
230 V 50/60 Hz 24 x 1.5/2 mL, Dual Row 18 x 2/0.5 mL
48525.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Accelerer mikrocentrifugerørsprøveforberedelsesprocesser op til 21.100 xg med vores standardmikrocentrifuge. Når vores Sorvall Legend Micro 21 er kombineret med vores omfattende udvalg af mikrocentrifugerotorer, denne mikrocentrifuge tilbyder produktivitet, alsidighed, sikkerhed og bekvemmelighed i et kompakt, letanvendeligt laboratorieinstrument.
Understøt dine behov for separation af mikrovolumener med:
  • EnestĂĄende acceleration pĂĄ op til 21.000 xg pĂĄ sĂĄ lidt som 12 sekunder.
  • Vælg mellem 7 valgfri mikrocentrifugerotorer for at finde den ideelle pasform til din anvendelse:
    • Fremragende korrosionsbestandighed med lette konstruerede polymerrotorer.
    • Standardrotoren kører 24 mikrocentrifugerør i en enkelt række, fra 1,5 til 2,0 ml rør til mini-prep og spin-søjler.
    • Ergonomisk et-klik rotor ĂĄbning og lukning, samt gennemsigtigt design for øget sikkerhed og bekvemmelighed med Thermo Scientific ClickSeal biocontainment lĂĄg.
    • Eliminer behovet for adaptere med en unik dobbeltrækket rotor.
  • Forenkl betjeningen med intuitive kontroller, letlæselige displays og hurtig et-kliks-centrifugelĂĄg.
  • Elegant, let og pladsbesparende design.
  • Holdbar og nem at rengøre og vedligeholde.
  • Støjsvag drift fremmer et sikkert, stressfrit miljø.
  • Overholder de seneste kliniske standarder og sikkerhedsstandarder, herunder 98/79/EC In Vitro Diagnostic Directive.
Udforsk vores kliniske centrifugeportefølje til forskellige kliniske anvendelser.
FĂĄ flere oplysninger
Tekniske data
Tekniske data
24 x 1.5/2 mL
21,100 x g
Stuetemperatur
Benchtop-centrifuge
Sorvall Legend Micro 21
1 til 99 min. (1 min. trin); HOLD
8,9 x 9,6 x 13,8 tommer (22,5 x 24,3 x 35,2 cm)
Sorvall
14,800 rpm
56 dB(A)
CSA, CE, IVD
Ja
Nej
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen for flere detaljer)
23.1lb. (10.5 kg)
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet pĂĄ dette produkt.
Produkttitel
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 21 Mikrocentrifuge
Ved at klikke pĂĄ Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formĂĄl. Alle angivne kontaktoplysninger skal ogsĂĄ vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.