Få mere at vide
Bel-Art™ Stophaner
Med en aftagelig, lækagesikker prop lavet af kemikaliebestandig, non-stick PTFE med modhager, der accepterer 0,25 tommer. 0,375 tommer ID slange
377.25 DKK - 528.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
---|---|
Til brug med (applikation) | Slanger |
Til brug med (udstyr) | Slanger |
Stikmateriale | PTFE |
Artikelnummer | Brand | Type | Plug Bore | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Type | Plug Bore | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10538491
|
Bel-Art™
F30891-0000 |
2-vejs stophane | 4 mm |
377.25 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10271991
|
Bel-Art™
F30894-0000 |
3-vejs stophane | 2 mm |
528.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11372224
|
Bel-Art™
F30895-0000 |
3-vejs stophane | 4 mm |
499.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10018220
|
Bel-Art™
F30890-0000 |
2-vejs stophane | 2 mm |
521.68 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- Øjeblikkelig afbrydelseskontrol
- Trykklassificering er 240 kPa (35 psi)
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
- Tre-vejs model tillader tilslutning af to eller alle tre arme
Tekniske data
Autoklaverbar | |
Slanger | |
Slanger | |
PTFE |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ Stophaner