Få mere at vide
SCAT Pladsbesparende dåser
Shop alle SCAT Europe produkter
Dimensioner (L x B x H):
335 x 65 x 330 mm
54 x 335 x 330 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen (PP) med S50 gevind
- Kapaciteten er standardiseret 5 L
- Fås som standard uden flyder eller valgfrit med flyder til niveauregulering
SCAT pladsbesparende dåser tilbyder et smart alternativ til konventionelle SCAT beholdere ved kun at kræve en brøkdel af gulvpladsen til opbevaring uden at gå på kompromis med kapaciteten
Tekniske data
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) | 1,3 gal. |
Kapacitet (metrisk) | 5 L |
Lukkestørrelse | S50 |
Farve | Hvid (gennemsigtig) |
Oversigt | Uden mekanisk niveaukontrol |
Dimensioner (L x B x H) | 335 x 65 x 330 mm |
Til brug med (applikation) | Velegnet til alle formål, SCAT Sikkerhedssystemer |
Materiale | Polypropylen |
Mundstil | S50 tråd |
Produkttype | Dåse |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SCAT Pladsbesparende dåser >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion