Få mere at vide
Eppendorf™ Reserveforsegling Artikelnummer.: 15100017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1596.36 DKK
    1590.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 6.36 DKK
    0.40% Slukket
Eppendorf™ Reserveforsegling
Artikelnummer. p-8004913 Shop alle Eppendorf produkter
QuickLock Rotorlåg FA-45-48-11, Pakke med 5
Til brug med (udstyr):
750mL spand /S-4-104
Aerosol Tight Cap 400mL
FA-45-48-11
QuickLock Rotorlåg FA-45-48-11
Rotor A-2-DWP-AT
Rotor S-24-11-AT
Rotor låg
Rotorlåg S-24-11-AT
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 4
Pakke med 5
Artikelnummer. 15100017
Brand: Eppendorf™ 5409718002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1596.36 DKK
    1590.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 6.36 DKK
    0.40% Slukket
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med Eppendorf Rotorer
  • Reservetætning til rotordåg
  • Fås til en bred vifte af produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Reserveforsegling
Til brug med (udstyr) QuickLock Rotorlåg FA-45-48-11
Inkluderer Pakke med 5
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Reserveforsegling >