Få mere at vide
BRAND™ Spotting Tile
12 polerede hulrum
Brand:  BRAND™ 473500
742.74 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktkode 10223731
  • 943.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Soda-lime glas
  • 12 polerede hulrum 20 - 22 mm diameter, dybde 2 mm, kapacitet ca. 0,2 ml
  • Slibede rektangulære kanter
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Tekniske data
    Spotting Tile
    Soda lime glas
    1
    130 x 100 x 6 mm
    Produktforslag
    Produktforslag
    Videoer
    SDS
    Dokumenter
    Dokumenter
    One moment while we fetch your results.
    Certifikater
    Kampagner
    Kampagner
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    BRAND™ Spotting Tile > Mål (L x B x H) Udvendig: 130 x 100 x 6 mm