Få mere at vide
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML F1, NVLAP
Leveres med en NVLAP Akkrediteret certifikat og justeret til at opfylde eller overskride OIML F1-tolerancer
349.00 DKK - 12170.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | NVLAP Akkrediteret certifikat |
---|---|
Inkluderer | Beskyttende etui |
Artikelnummer | Brand | Masse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Masse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
16692422
|
Ohaus™
80780331 |
1 mg |
349.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16602432
|
Ohaus™
80780332 |
2 mg |
349.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16612432
|
Ohaus™
80780333 |
5 mg |
349.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16622432
|
Ohaus™
80780334 |
10 mg |
349.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16632432
|
Ohaus™
80780335 |
20 mg |
349.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16642432
|
Ohaus™
80780336 |
50 mg |
349.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16652432
|
Ohaus™
80780337 |
100 mg |
349.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16662432
|
Ohaus™
80780338 |
200 mg |
349.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16672432
|
Ohaus™
80780339 |
500 mg |
349.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16682432
|
Ohaus™
80780340 |
1 g |
579.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16692432
|
Ohaus™
80780341 |
2 g |
562.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16602442
|
Ohaus™
80780342 |
5 g |
578.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16612442
|
Ohaus™
80780343 |
10 g |
620.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16622442
|
Ohaus™
80780344 |
20 g |
658.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16632442
|
Ohaus™
80780345 |
50 g |
706.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16642442
|
Ohaus™
80780346 |
100 g |
851.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16652442
|
Ohaus™
80780347 |
200 g |
1020.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16662442
|
Ohaus™
80780348 |
500 g |
1455.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16672442
|
Ohaus™
80780349 |
1 kg |
1940.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16682442
|
Ohaus™
80780350 |
2 kg |
2980.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16692442
|
Ohaus™
80780351 |
5 kg |
4365.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16602452
|
Ohaus™
80780352 |
10 kg |
7770.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16612452
|
Ohaus™
80780353 |
20 kg |
12170.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Description
- Der er lavet vægte i masser fra 1 gram til 1 kilogram Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
- Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie
- NVLAP Kalibreringscertifikat er akkrediteret til ISO 17025, som kan genkendes gennem ILAC
- Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en meget poleret spejllignende finish, som gør det let at se ridser og fremmedlegemer på vægten, hvilket giver stabilitet og lang levetid
Specifications
NVLAP Akkrediteret certifikat | |
Beskyttende etui |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Product Title
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML F1, NVLAP