Få mere at vide
Bochem™ Laboratoriesaks i rustfrit stål med plasthåndtag
Brug Bochem™ Laboratoriesaks i rustfrit stål med plastikhåndtag til at håndtere alle dine klipnings- og trimningsbehov i laboratoriet.
75.30 DKK - 109.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Laboratoriesaks |
---|---|
Materiale | Rustfrit stål |
Tip stil | Skarp/rund |
Artikelnummer | Brand | Længde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Længde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10288780
|
Bochem™
4020 |
130 mm |
75.30 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10300921
|
Bochem™
4022 |
200 mm |
109.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10084900
|
Bochem™
4021 |
150 mm |
76.20 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Sakse er Type 2, med en skarp og en rund skærespids hver
- Rustfrit stål
- Plasthåndtag
Tekniske data
Laboratoriesaks | |
Rustfrit stål | |
Skarp/rund |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bochem™ Laboratoriesaks i rustfrit stål med plasthåndtag