Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Micro Chattaway Spatulas
Scrapes and lifts materials from tiny bottles or flasks. Fisherbrand™ Stainless Steel Chattaway Spatulas are non-magnetic with a bright finish.
Marke:  Fisherbrand™ 2354
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11553482
  • 215.00 DKK / Pack of 5
Nur noch null auf Lager
Estimated Shipment: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Manufactured from Stainless Steel
  • Bent and rounded end scrapes and lifts materials from bottles and flasks
  • Fits into tight flasks and bottles with necks ≥ 4mm diameter
Spezifikation
Spezifikation
5 Pk.
4 mm
200 x 4 mm
200 mm
Chattaway Spatula
1.6 mm (Barrel)
Stainless Steel
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stainless Steel Micro Chattaway Spatulas > Dimensions (L x W): 200 x 4mm
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt