Få mere at vide
Memmert™ Rustfrit stål indskydningsbund drypbakke til SF160, 15 mm
Ikke-perforerede indskydbare drypbakker fremstillet af rustfrit stål.
Brand: Memmert™ SF160B02073
992.31 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Tilbehør
- Kan påvirke temperaturfordelingen
- Konstrueret af rustfrit stål
- Fælghøjde: 15 mm
Tekniske data
SF160 Sterilisator | |
Drypbakke | |
Fælge: 15 mm | |
Rustfrit stål |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Memmert™ Rustfrit stål indskydningsbund drypbakke til SF160, 15 mm > Til brug med: SF160
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion