Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 100 mm diameter, i mikrometer porestørrelser med ISO 3310/1
Til brug med Vibratory Sieve Shaker AS 200 kontrol
Brand: RETSCH 60.106.000450
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- ISO 3310/1
- Fås i en bred vifte af porestørrelser
Tekniske data
1 hver | |
Test sigte | |
Shaker AS 200 | |
40mm | |
100 mm | |
Rustfrit stål |
450μ m | |
ISO 3310/1 | |
Certifikat, der indikerer overholdelse | |
Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse | |
Rustfrit stål |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 100 mm diameter, i mikrometer porestørrelser med ISO 3310/1 > Porestørrelse: 450μ m
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion