Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 100 mm diameter, i mikrometer porestørrelser med ISO 3310/1
Til brug med Vibratory Sieve Shaker AS 200 kontrol
Brand:  RETSCH 60.106.000106
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10084891
  • 800.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 21-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • ISO 3310/1
  • Fås i en bred vifte af porestørrelser
Tekniske data
Tekniske data
1 hver
Test sigte
Shaker AS 200
40mm
100 mm
Rustfrit stål
106μ m
ISO 3310/1
Certifikat, der indikerer overholdelse
Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Rustfrit stål
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 100 mm diameter, i mikrometer porestørrelser med ISO 3310/1 > Porestørrelse: 106μ m