Få mere at vide
Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 25 mmH, ISO 3310/1
Anvendes til separation, fraktionering eller partikelstørrelsesbestemmelse. Disse testsigter i rustfrit stål har en indvendig højde på 25 mm og en diameter på 200 mm. Fås i en bred vifte af porestørrelser mellem 1 mm og 10 mm.
Brand:  Fisherbrand™ 60.122.003350
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10005081
  • 1210.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ramme af rustfrit stål med trådgaze
  • Diameter: 200 mm
  • Højde: 25 mm
  • ISO 3310/1
Tekniske data
Tekniske data
1 hver
Test sigte
Shaker AS 200
25mm
200 mm
Rustfrit stål
3.35 mm
ISO 3310/1. Hovedserie R'10 i henhold til DIN 323
Certifikat, der indikerer overholdelse
Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Rustfrit stål
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 25 mmH, ISO 3310/1 > Porestørrelse: 3,35 mm