Få mere at vide
Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 25 mmH, ISO 3310/1
Anvendes til separation, fraktionering eller partikelstørrelsesbestemmelse. Disse testsigter i rustfrit stål har en indvendig højde på 25 mm og en diameter på 200 mm. Fås i en bred vifte af porestørrelser mellem 1 mm og 10 mm.
Brand: Fisherbrand™ 60.122.002800
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Ramme af rustfrit stål med trådgaze
- Diameter: 200 mm
- Højde: 25 mm
- ISO 3310/1
Tekniske data
1 hver | |
Test sigte | |
Shaker AS 200 | |
25mm | |
200 mm | |
Rustfrit stål |
2.8 mm | |
ISO 3310/1. Hovedserie R'10 i henhold til DIN 323 | |
Certifikat, der indikerer overholdelse | |
Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse | |
Rustfrit stål |