Få mere at vide
Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 25 mmH, ISO 3310/1
Anvendes til separation, fraktionering eller partikelstørrelsesbestemmelse. Disse testsigter i rustfrit stål har en indvendig højde på 25 mm og en diameter på 200 mm. Fås i en bred vifte af porestørrelser mellem 1 mm og 10 mm.
Brand: Fisherbrand™ 200SBIW2.00H
Beskrivelse
- Stainless-steel frame with wire gauze
- Diameter: 200 mm
- Height: 25 mm
- ISO 3310/1
Tekniske data
1 Each | |
Test Sieve | |
Shaker AS 200 | |
25mm | |
200 mm | |
Stainless Steel |
2 mm | |
ISO 3310/1 | |
Certificate indicating compliance | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 25 mmH, ISO 3310/1 > Pore Size: 2 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion