Få mere at vide
Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, porestørrelser større end 10 mm, ISO 3310/1
Anvendes til separation, fraktionering eller partikelstørrelsesbestemmelse. Disse testsigter i rustfrit stål har en indvendig højde på 50 mm og en diameter på 200 mm. Fås i en bred vifte af porestørrelser større end 10 mm.
Brand: Fisherbrand™ 200SBIW19.0
Beskrivelse
- Stainless-steel frame with wire gauze
- Diameter: 200 mm
- Height: 50 mm
- ISO 3310/1
Tekniske data
1 Each | |
Test Sieve | |
Certificate of compliance with ISO 3310/1 or NFX 11-504 | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |
19 mm | |
ISO 3310/1 | |
50mm | |
200 mm | |
Stainless Steel |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, porestørrelser større end 10 mm, ISO 3310/1 > Pore Size: 19 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion