Få mere at vide
Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, porestørrelser større end 10 mm, ISO 3310/1
Anvendes til separation, fraktionering eller partikelstørrelsesbestemmelse. Disse testsigter i rustfrit stål har en indvendig højde på 50 mm og en diameter på 200 mm. Fås i en bred vifte af porestørrelser større end 10 mm.
Brand: Fisherbrand™ 60.131.053000
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Ramme af rustfrit stål med trådgaze
- Diameter: 200 mm
- Højde: 50 mm
- ISO 3310/1
Tekniske data
1 hver | |
Test sigte | |
Certifikat for overholdelse af ISO 3310/1 eller NFX 11-504 | |
Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse | |
Rustfrit stål |
53 mm | |
ISO 3310/1. Hovedserie R'10 i henhold til DIN 323. | |
50mm | |
200 mm | |
Rustfrit stål |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål, 200 dia. x 50 mmH, porestørrelser større end 10 mm, ISO 3310/1 > Porestørrelse: 53 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion